주요 문서
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
동의어(들):
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
287.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
작용기
amine
tosylate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)