Key Documents
774626
Sigma-Aldrich
Oleamide-d35
98 atom % D, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)6CD2(CD)2(CD2)7COND2
Molecular Weight:
316.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98%
형태
solid
질량 이동
M+35
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD2
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-IZJOVACFSA-N