분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.556
bp
45-80 °C/760 mmHg
density
1.141 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable