Key Documents
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
SMILES string
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
321.8 °F
Flash Point (°C)
161 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)