추천 제품
vapor density
1.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
설명
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
분석
99.95%
양식
gas
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
density
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChI key
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
추천 제품
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
법적 정보
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
조절기
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-104 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.