Key Documents
765813
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
동의어(들):
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12F2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
density
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
InChI key
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F
Flash Point (°C)
101 °C