주요 문서
765783
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
동의어(들):
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
93.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97% (GC)
Quality Level
분석
97% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.461
density
0.912 g/mL at 25 °C
작용기
nitrile
SMILES string
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
InChI key
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.9 °F
Flash Point (°C)
58.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)