주요 문서
111406
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexane
97%
동의어(들):
Cyclohexylethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.20
Beilstein:
1304663
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)