주요 문서
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
동의어(들):
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O9S
CAS Number:
Molecular Weight:
364.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)