주요 문서
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
동의어(들):
Pentadecanoic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
260.84
Beilstein:
1773803
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.451
density
0.909 g/mL at 20 °C
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
InChI key
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)