주요 문서
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
동의어(들):
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
121-126 °C
작용기
chloro
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
InChI key
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)