주요 문서
759481
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho(choline-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36D13H59NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
691.01
UNSPSC 코드:
51191904
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+13
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H+])([2H])[2H])OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H73NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3,(H,40,41)/q+2/p-1/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
InChI key
OEQLGOUUUZOSIO-ABPAQVLFSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)