709077
rac-Glyceryl-13C3-1,2-dioleate
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
(±)-1,2-Diolein-13C3 (glycerol-13C3), 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol-13C3, 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C36H72O5
Molecular Weight:
623.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
liquid
분자량
623.93 by atom % calculation
질량 이동
M+3
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.