주요 문서
754633
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}
97%
동의어(들):
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine), (R)-BTFM-Garphos
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H28F24O4P2
Molecular Weight:
1186.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
123-128 °C
작용기
fluoro
phosphine
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
InChI key
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)