주요 문서
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
Molecular Weight:
287.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+5
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)