주요 문서
722774
Sigma-Aldrich
trans-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
Palmitelaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C11H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)