주요 문서
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2ClF3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.448
density
1.478 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI key
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
151.0 °F
Flash Point (°C)
66.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)