주요 문서
753130
Sigma-Aldrich
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4BaF12N2O8S4
CAS Number:
Molecular Weight:
697.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
반응 적합성
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)