주요 문서
752185
Sigma-Aldrich
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
동의어(들):
Benzyl 2-diazoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
농도
10% in toluene
refractive index
n20/D 1.504
density
0.894 g/mL at 25 °C
작용기
ester
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI key
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
45.0 °F
Flash Point (°C)
7.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)