분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
phosphonate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C