주요 문서
750328
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-amidoxime
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
138.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
180-185 °C
작용기
amine
oxime
SMILES string
N\C(=N/O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H6N4O/c6-5(9-10)4-3-7-1-2-8-4/h1-3,10H,(H2,6,9)
InChI key
QZHJCRJEMIFNNB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)