Key Documents
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(2-bromoethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (AT)
형태
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)