Key Documents
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.351
mp
25-31 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI key
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
205.0 °F
Flash Point (°C)
96.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)