주요 문서
740381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Br2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
82-86 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI key
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)