주요 문서
738336
Sigma-Aldrich
3-(Bromoacetyl)thiophene
97%
동의어(들):
2-Bromo-1-(3-thienyl)ethanone, 2-Bromo-1-(thiophen-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BrOS
CAS Number:
Molecular Weight:
205.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
58-63 °C
작용기
bromo
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI key
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)