주요 문서
737372
Sigma-Aldrich
4′-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
동의어(들):
4-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8ClFO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
270.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
80-85 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-17(15,16)12-7-3-10(4-8-12)9-1-5-11(14)6-2-9/h1-8H
InChI key
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)