주요 문서
00933
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
동의어(들):
Acetophenone-4-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
218.66
Beilstein:
2099148
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (AT)
양식
powder
mp
84-87 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)