주요 문서
736899
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
동의어(들):
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.459
density
0.954 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
InChI key
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)