주요 문서
735892
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
동의어(들):
PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
mp
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.