주요 문서
701645
Sigma-Aldrich
Polystyrene, monocarboxy terminated
Mw ~200,000 by GPC
동의어(들):
PS-COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
분자량
Mw ~200,000 by GPC
mp
106-112 °C
solubility
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)