주요 문서
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
63-68 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
InChI key
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)