주요 문서
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20D5H25O2
CAS Number:
Molecular Weight:
307.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
mp
-54--53 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+11
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)