주요 문서
733024
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-(nitrile-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Phenyl cyanide-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CN
Molecular Weight:
104.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
191 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
N#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i6+1
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)