Key Documents
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O2
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.4691
density
1.0234 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI key
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)