주요 문서
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
동의어(들):
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
187-192 °C
SMILES string
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
InChI key
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)