주요 문서
729035
Sigma-Aldrich
Pyrene-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
Benzo[def]phenanthrene-13C16
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C16H10
CAS Number:
Molecular Weight:
218.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
145-148 °C (lit.)
질량 이동
M+16
SMILES string
[13cH]1[13cH][13c]2[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13c]4[13cH][13cH][13c]([13cH]1)[13c]2[13c]34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-BZDICNBSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)