Key Documents
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.563
density
1.212 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)