주요 문서
728098
Sigma-Aldrich
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
Beilstein:
2049007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
mp
132-136 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
InChI key
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)