주요 문서
197424
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexanecarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1