주요 문서
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
동의어(들):
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
144-148 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
InChI key
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)