주요 문서
708453
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
동의어(들):
7-Bromo-1-tetralone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
225.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
75-80 °C
작용기
bromo
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI key
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)