주요 문서
723436
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline-13C6
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl13C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
133.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
248.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
120 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)