About This Item
Linear Formula:
ClC6H415NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i8+1
InChI key
QSNSCYSYFYORTR-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
248.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
120.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.