주요 문서
722855
Sigma-Aldrich
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C13H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
287.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
43-44 °C (lit.)
질량 이동
M+5
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)