주요 문서
722065
Sigma-Aldrich
4-Acetamidocyclohexanone
97%
동의어(들):
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
136-140 °C
작용기
amide
ketone
SMILES string
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)