주요 문서
721522
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)thiazole
97%
동의어(들):
(2-Thiazolyl)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.569
density
1.204 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
InChI key
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)