분석
80%
양식
solid
mp
316-333 °C
SMILES string
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for preparation of:
- Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
- Triply thiolate-bridged diiron complexes
- (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객