주요 문서
717398
Sigma-Aldrich
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
97%
동의어(들):
(Sp)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(4S)-4-isopropyl-2-oxazolyl]ferrocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H28FeNOP
CAS Number:
Molecular Weight:
481.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
mp
158-162 °C
작용기
ether
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI key
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
애플리케이션
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline can be used as a chiral ligand in the synthesis of rhodium, iridium, ruthenium, and osmium metal complexes.
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)