주요 문서
717061
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
97%
동의어(들):
(S)-4,4-Difluoropyrolidine-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9ClF2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]/D −23±5°, c = 0.5 in H2O
작용기
amide
fluoro
SMILES string
Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
InChI
1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
RRQDQYAEZGKHOB-DFWYDOINSA-N
애플리케이션
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride can be used as a building block in the synthesis of cyanopyrrolidine based DPP-IV inhibitors.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and structure-activity relationships of potent 3-or 4-substituted-2-cyanopyrrolidine dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Fukushima H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(23), 6053-6061 (2004)