주요 문서
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-Difluoro-L-proline methyl ester
97%
동의어(들):
1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17F2NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
265.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
41-46 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI key
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)